Przejdź do
SML1476
Thiocolchicoside
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33NO10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
210-017-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -510 to -610°, c = 0.5 in H2O
color
light yellow to dark yellow
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(CC[C@H](NC(C)=O)C(C3=CC=C4SC)=CC4=O)=C3C(OC)=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
InChI key
LEQAKWQJCITZNK-AXHKHJLKSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiocolchicoside is a potent competitive γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor antagonist and glycine receptor agonist with muscle relaxant, anti-inflammatory, and analgesic activity.
Thiocolchicoside is a potent competitive γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor antagonist and glycine receptor agonist with muscle relaxant, anti-inflammatory, and analgesic activity. Thiocolchicoside has also been found to suppress nuclear factor kappa B ligand (RANKL) activation of NF-KB resulting in suppression of osteoclastogenesis.
Thiocolchicoside acts as a muscle relaxant. In experimental animals, thiocolchicoside results in malfunctions (teratogenic) and impairs chromosomes. It is advised to be used as an analgesic for patients with muscle pain, starting with paracetamol. Thiocolchicoside can be used in irrigation solution at the time of endoscopic treatment of ureteral calculus to reduce the movement of stones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001791Y0001790Y0001789
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Gastro-intestinal system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)