Przejdź do
SML1489
FICZ
≥95% (HPLC), lyophilized powder, AhR agonist
Synonim(y):
5,11-Dihydro-indolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde, 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
FICZ, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
yellow
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
InChI key
ZUDXFBWDXVNRKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), which is a ligand-activated transcription factor that activates the expression of aromatic hydrocarbon metabolizing enzyme genes such as the CYP1A1 gene and has also been shown to have multiple additional roles in cell-cycle regulation, development and maturation of many tissues, control of inflammation, and immune response. FICZ is a photoproduct of tryptophan and is believed to be an endogenous AhR ligand. It is extremely potent, with a Kd value of 0.07 nM.
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
FICZ (6-formylindolo(3,2b)carbazole) being a photooxidation product of tryptophan, might serve as a chemical messenger of light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000196M2HPA029722AV31635
description
≥95% (HPLC)
description
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
description
IgG fraction of antiserum
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)