Przejdź do
SML1495
Suprofen
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Suprofen, 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, NSC 303611, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, α-Methyl-p-(2-thenoyl)phenylacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
297,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
297,50 zł
Cena katalogowa350,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI key
MDKGKXOCJGEUJW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Suprofen has been used to evaluate the combination of trifluoroacetic acid and isopropylamine (IPA) in supercritical fluid chromatography. It has also been used to evaluate immobilized chiral polysaccharide-based stationary phases in supercritical fluid chromatography.
Biochem/physiol Actions
Suprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug that inhibits COX-1/2. Suprofen exhibits a potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16425071269550
Suprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642507
Suprofen
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suprofen
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)