Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł 511,70 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł 2082,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClFN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
511,70 zł
Cena katalogowa602,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cnc(nc1)[C@@H](Nc2nc(c(cn2)Cl)Nc3[nH]nc(c3)C)C
InChI
1S/C14H14ClFN8/c1-7-3-11(24-23-7)21-13-10(15)6-19-14(22-13)20-8(2)12-17-4-9(16)5-18-12/h3-6,8H,1-2H3,(H3,19,20,21,22,23,24)/t8-/m0/s1
InChI key
PDOQBOJDRPLBQU-QMMMGPOBSA-N
Application
AZD1480 has been used as an inhibitor of janus kinase 2 (JAK2) and signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) in an in vitro cell model of upper gastrointestinal adenocarcinoma. It has also been used in combination with bortezomib to study tumor-associated macrophage-mediated survival of myeloma cells.
Biochem/physiol Actions
AZD1480 is an orally active, potent and selective inhibitor of Janus kinases JAK1 and JAK 2 with selectivity for JAK2 as evidenced by IC50 values of 1.3 nM for JAK1 and <0.4 nM for JAK2 in enzyme assays. AZD1480 inhibits endogenous as well as IL-6 induced STAT3 activation. AZD1480 reduces myeloid cell-mediated angiogenesis and metastasis. AZD1489 is an effective anticancer agent in bot adult and pediatric human tumors.
AZD1480 is an orally active, potent and selective inhibitor of Janus kinases JAK1 and JAK 2.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , Faint yellow to yellow brown | color orange to brown |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?