Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N6O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.41 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[n]1(ncc(c1)c2cc(c(cc2)O)c3nc(ccn3)NC[C@H](N)CC)C
InChI
1S/C18H22N6O.ClH/c1-3-14(19)10-21-17-6-7-20-18(23-17)15-8-12(4-5-16(15)25)13-9-22-24(2)11-13;/h4-9,11,14,25H,3,10,19H2,1-2H3,(H,20,21,23);1H/t14-;/m1./s1
InChI key
NBKRZGHHBBHLOQ-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms with IC50 values for PKD-1, -2 and -3 = 1, 2.5 and 2 nM, respecitively. CRT0066101 has been shown to have anticancer activity. CRT0066101 potently inhibits proliferation of PANC-1 pancreatic cells, and blocks migration and invasion of U87MG glioblastoma cells. CRT0066101 has also been shown to decrease growth of primary tumors and metastasis of ER(-) breast cancers.
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?