This product is not a secondary reference standard. It is intended for use in general laboratory research applications. Currently, this compound is not available as secondary reference standard.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C(N(C)C1=O)=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
HWXIGFIVGWUZAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Doxofylline acts and as a non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor and exhibits anti-inflammatory activity. It has the potential to treat chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Doxofylline (also known as doxophylline) has antitussive and bronchodilator effects. Doxofylline is used clinically in the treatment of asthma. Doxofylline has similar efficacy to theophylline, but unlike theophylline or other xanthines has little affinity for adenosine receptors and does not produce stimulant effects and has significantly fewer side effects.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it a secondary reference standart?