Przejdź do
SML1527
Abiraterone acetate
≥98% (HPLC), CYP17A1 inhibitor, powder
Synonim(y):
CB 7598, 17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
517,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
2091,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,65 zł
Cena katalogowa609,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Abiraterone acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Gene Information
human ... CYP17A1(1586)
Application
Abiraterone acetate has been used to study its antitumor action in 3D micro-tumour platform.
Biochem/physiol Actions
Abiraterone acetate is a prodrug of abiraterone, which is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of CYP17A1 (CYP450c17), an enzyme that catalyzes two key serial reactions (17α hydroxylase and 17,20 lyase) in androgen and estrogen biosynthesis resulting in the formation of DHEA and androstenedione, which may ultimately be metabolized into testosterone. CYP17 is the key enzyme for androgen biosynthesis in both the testes and adrenals, so its inhibition should stop the production of androgens in both places. Abiraterone acetate is used for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer. Abiraterone acetate possesses significant antitumor activity in post-docetaxel patients with CRPC (castration-resistant prostate cancer). It is highly essential for androgen biosynthesis in the testes, adrenal glands, and prostate tissue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1000818PHR24101A03440
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Abiraterone acetate
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)