Przejdź do
SML1528
Iloperidone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Zomaril
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CCN(CC3)CCCOc4c(cc(cc4)C(=O)C)OC
InChI
1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
InChI key
XMXHEBAFVSFQEX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Iloperidone is an atypical antipsychotic, a combined dopamine (D2) and serotonin (5HT2) receptor antagonist.
Iloperidone is an atypical antipsychotic, a combined dopamine (D2) and serotonin (5HT2) receptor antagonist. Iloperidone targets a selective set of dopamine, serotonin and also norepinephrine receptor subtypes. Like similar atypical antipsychotics, Iloperidone has higher affinity for the 5-HT2A receptor (Ki < 10 nM) than for the D2 receptor (Ki = 10–100) nM). Iloperidone has high affinity for dopamine D3 (Ki < 10 nM) and lower affinity for other serotonin or dopamine subtypes. Unlike most atypical antipsychotics, Iloperidone also has high affinity for norepinephrine alpha1 receptors (Ki < 10 nM) which may contribute to the drug′s efficacy on mood and cognition.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)