Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł 517,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
517,65 zł
Cena katalogowa609,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
InChI key
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor.
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor. SB-334867 blocks orexin-A induced calcium response with a pKb of 7.23. SB-334867 blocks increases in heart rate and body temperature induced by administratin of methamphetamine, and can inhibit the development of tolerance to the analgesic properties of morphine in rodent models. SB-334867 also shows anxiolytic and sedative effects.
Lateral hypothalamic orexin neuron activation leads to the development of morphine conditioned place preference, which is preferably blocked by SB-334867.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?