Przejdź do
SML1533
(±)-Marinopyrrole A
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Maritoclax, 1,1′-(4,4′,5,5′-Tetrachloro[1,3′-bi-1H-pyrrole]-2,2′-diyl)bis[1-(2-hydroxyphenyl)-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
2235,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12Cl4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
2235,50 zł
Cena katalogowa2630,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1[n](c(cc1Cl)C(=O)c4c(cccc4)O)c2c([nH]c(c2Cl)Cl)C(=O)c3c(cccc3)O
InChI
1S/C22H12Cl4N2O4/c23-12-9-13(19(31)10-5-1-3-7-14(10)29)28(22(12)26)18-16(24)21(25)27-17(18)20(32)11-6-2-4-8-15(11)30/h1-9,27,29-30H
InChI key
QYPJBTMRYKRTFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a member of phenolic 1,3′-bipyrroles family targeting actin group.
Biochem/physiol Actions
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a potent and selective inhibitor of Bcl-2 family member Mcl-1, originally isolated from marine streptomycetes for its antimicrobial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Marinopyrrole A directly binds to Mcl-1 and targets it for proteasomal degradation. Marinopyrrole A induced apoptosis in Mcl-1-dependent cancer cells and sensitized cancer cells to ABT-737.
Marinopyrrole A (Maritoclax) is a potent and selective inhibitor of Bcl-2 family member Mcl-1; antibiotic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
387903240695343
description
≥95% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)