Przejdź do
SML1540
SBI-0206965
≥98% (HPLC), serine/threonine autophagy-initiating kinases ULK1 and ULK2 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-((5-Bromo-2-((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-N-methylbenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
2728,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21BrN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SBI-0206965, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1=C(OC2=C(C(NC)=O)C=CC=C2)N=C(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)N=C1
InChI
1S/C21H21BrN4O5/c1-23-19(27)13-7-5-6-8-15(13)31-20-14(22)11-24-21(26-20)25-12-9-16(28-2)18(30-4)17(10-12)29-3/h5-11H,1-4H3,(H,23,27)(H,24,25,26)
InChI key
NEXGBSJERNQRSV-UHFFFAOYSA-N
Application
SBI-0206965 has been used to study its effect on the growth of cadmium-transformed prostate epithelial cells.
Biochem/physiol Actions
SBI-0206965 is a potent and selective inhibitor of the serine/threonine autophagy-initiating kinases ULK1 and ULK2 with selectivity for ULK1.
SBI-0206965 is a potent and selective inhibitor of the serine/threonine autophagy-initiating kinases ULK1 and ULK2 with selectivity for ULK1. SBI-0206965 has an IC50 value of 108 nM for ULK1, compared to 711nM for ULK2. Tumor cells require autophagy to remove misfolded proteins or damaged cellular organelles. SBI-0206965 was shown to suppress autophagy induced by mTOR inhibition. mTOR signaling is often hyperactive in many tumors and can drive proliferation, so mTOR inhibitors are being investigated as anticancer agents. However, mTOR inhibition also results in activation of the ULK1-dependent autophagy survival response, and most results with mTOR inhibitors have been at best cytostatic. SBI-0206965 synergizes with mTOR inhibition to induce apoptosis and cell death.
Since most of the tumor cells survive on autophagy mechanism, inhibition of autophagy inducers Unc-51 (serine/threonine-protein kinase)-like autophagy activating kinase (ULK1 and ULK2) might be useful in cancer therapy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4294SML2935
SBI-115 ≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
SML4294
SBI-115
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)