Przejdź do
SML1546
SCR7 pyrazine
≥98% (HPLC), non-homologous end joining inhibitor, powder
Synonim(y):
2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thio-lumazine (8CI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SCR7 pyrazine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C(N2)N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N1)NC2=S
InChI
1S/C18H12N4OS/c23-17-15-16(21-18(24)22-17)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,20,21,22,23,24)
InChI key
GSRTWXVBHGOUBU-UHFFFAOYSA-N
General description
SCR7 pyrazine is an inhibitor of DNA ligase IV.
Application
SCR7 pyrazine has been shown to enhance CRISPR genome editing efficiency. To see other small molecule CRISPR enhancers, visit sigma.com/CRISPR-enhancers.
SCR7 pyrazine has been used as a non-homologous end joining (NHEJ) modulator to study its effect on CRISPR/Cas9-mediated editing.
Biochem/physiol Actions
SCR7 pyrazine is reported to be an inhibitor of non-homologous end joining (NHEJ) and has been shown to enhance the efficiency of CRISPR-Cas9 genome editing.
SCR7 pyrazine is reported to be an inhibitor of non-homologous end joining (NHEJ) and has been shown to enhance the efficiency of CRISPR-Cas9 genome editing. The effect of SCR7 pyrazine on the efficiency and targeting precision of CRISPR applications has been shown to be cell type specific and context dependent. SCR7 pyrazine is a product of spontaneous cyclization of SCR7, first reported by Srivastava, M., et al.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHP002HSOLIGOINTEHNC027251
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
targeting human RAB30-AS1
form
powder
form
-
form
-
form
lyophilized, lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)