Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=CC(C(CCCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C15H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(16)11-9-13(17)15(19)14(18)10-11/h9-10,17-19H,2-8H2,1H3
InChI key
NVFRHTFJDGAFQS-UHFFFAOYSA-N
General description
THPN or 1-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)nonan-1-one, is a derivative of cytosporone B.
Biochem/physiol Actions
THPN is potent nuclear receptor TR3 (Nur77) antagonist that induces autophagic cell death in melanoma.
THPN is potent nuclear receptor TR3 (Nur77) antagonist that induces autophagic cell death in melanoma. Co-application of THPN with Akt2 inhibitors significantly represses tumor growth in xenograft mouse model.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT. |
| form powder | form viscous liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥80% (31P-NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility water: 20 mg/mL |
| color white to beige | color colorless |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?