Przejdź do
SML1558
Yoda1
≥98% (HPLC), powder, Piezo1 agonist
Synonim(y):
2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8Cl2N4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Yoda1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nnc1c3nccnc3)SCc2c(cccc2Cl)Cl
InChI
1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
InChI key
BQNXBSYSQXSXPT-UHFFFAOYSA-N
General description
Yoda1 is a novel synthetic small molecule developed to study the kinetics, regulation and function of the cation channel Piezo-type mechanosensitive ion channel component 1 (Piezo1).
Application
Yoda1 has been used to investigate its effect on heterotrimeric Piezo1 channels.
Biochem/physiol Actions
Yoda1 is a specific activator of mouse and human cation channel Piezo1, a mechanosensitive channel that mediates Ca2+ influx on mechanical activation and has been linked to a role in blood vessel development. Yoda1 stabilizes the Piezo1 open channel. In red blood cells, this was followed by downstream activation of the KCa3.1 Gardos channel with resultant calcium influx and potassium and water efflux, causing shrinkage of the cells. Yoda1 is the first Piezo1 agonist, giving the first evidence of non-mechanical activation of a Piezo channel.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3910SML2397CRM45338
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are aliquots meant to be stored in 4 degrees or -20 degrees?
    1 answer
    1. The long term stability of this product in aliquots has not been determined. Various sources report that stock solutions in DMSO may be stored in aliquots at -20°C to -80°C for up to 1 year.