Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Aby zapytać o ten produkt SML1571, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC(OCC)=C3O2
InChI
1S/C17H14FNO4/c1-2-22-15-5-3-4-12-10-14(19(20)21)16(23-17(12)15)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-10,16H,2H2,1H3
InChI key
BFZXDHIUPNWOMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S14161 inhibits D-cyclin transactivation by inhibition of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activity. S14161 is a pan-class I PI3K inhibitor. S14161 inhibited the activity of all 4 isoforms of the PI3K class I family, and unlike LY294002, had little effect on class IV enzymes mechanistic target of rapamycin (mTOR) and DNA-PKcs (DNA-dependent protein kinase, catalytic subunit), or on AKT-1, -2, or -3 or PDK1. S14161 inhibited the expression of cyclins D1, D2, and D3, leading to the arrest of cells at the G0/G1 phase, and has exhibited anti-myeloma and anti-leukemia activity with no gross toxicity.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?