Przejdź do
SML1575
Cyclosporin H
From Tolypocladium inflatum, ≥97% (HPLC), lentiviral transduction enhancer, powder
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv, 5-(N-Methyl-D-valine)-Cyclosporin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1202.61
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclosporin H, ≥96.5% (HPLC)
biological source
Tolypocladium inflatum
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -100 to -115°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N(C(C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C1=O)CC(C)C)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C)C)C)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C63H113N11O12/c1-26-28-29-41(15)53(76)52-56(79)66-44(27-2)58(81)67(18)34-49(75)68(19)46(31-36(5)6)60(83)72(23)50(39(11)12)62(85)69(20)45(30-35(3)4)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)57(80)70(21)47(32-37(7)8)59(82)71(22)48(33-38(9)10)61(84)73(24)51(40(13)14)63(86)74(52)25/h26,28,35-48,50-53,76H,27,29-34H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)/b28-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50-,51+,52?,53-/m1/s1
InChI key
BQQHPBPTWWXRMU-SXHXJWHLSA-N
Application
Cyclosporin H has been used:
  • to pre-culture the lineage depleted murine Flt3ITDIDH2R140Q BM cells for transduction
  • as a formyl peptide receptor (FPR) antagonist to study the role of FPR1 in calcium mobilization in polymorphonuclear leukocytes (PMNs)
  • as one of the small molecules to study its effect on the homology-directed repair (HDR) editing efficiency in human-induced pluripotent stem cells (iPSCs) and T cells
Biochem/physiol Actions
Cyclosporin H is a selective inhibitor of formyl peptide receptor-1 (FPR-1) and formyl peptide-induced superoxide formation in neutrophils.
Cyclosporin H is a selective inhibitor of formyl peptide receptor-1 (FPR-1) and formyl peptide-induced superoxide formation in neutrophils. Cyclosporin H does not bind cyclophilin or evoke an immunosuppressant response. Cyclosporin H has been reported to inhibit tumor promoting phorbol ester TPA/PMA in mouse skin cells and to inhibit calcium/calmodulin-dependent EF-2 phosphorylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A04280C1832C3662
description
≥96.5% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioReagent, from Tolypocladium inflatum, Molecular Biology, ≥95%
description
from Tolypocladium inflatum, ≥95% (HPLC), solid
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
white
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. シクロスポリンHのGMPグレードはありますか?
    1 answer
    1. Unfortunately, a GMP version of this item is not currently offered. This is the only Cyclosporin H product available at this time.
      Helpful?
  2. È possibile avere il datasheet del prodotto? 
    1 answer
    1. This product is not tested for use in any specific application and does not include a protocol. It may be helpful to review the Peer Reviewed Papers section of the product page.