Przejdź do
SML1577
Rubrofusarin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,6-Dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-benzo[g]chromen-4-one, CID 72537, NSC258316
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
532,10 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
532,10 zł
Cena katalogowa626,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to very dark red-brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)cc(cc3O)OC)O
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-10(16)14-12(20-7)5-8-4-9(19-2)6-11(17)13(8)15(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FPNKCZKRICBAKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Rubrofusarin is an orange polyketide pigment produced by Fusarium graminearum and other fungal species that exhibit potent anti-cancer and anti-mycobacterial activities. Rubrofusarin is a mycotoxin that inhibits human DNA topoisomerase II-α.. Additionally, Rubrofusarin shows a significant anti-estrogenic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F651355952
description
≥98% (HPLC)
description
from Gibberella fujikuroi
description
derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
yellow to very dark red-brown
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)