Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1590, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCN4C2=NC=C4C=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-21-9-6-15(7-10-21)18-17-5-3-2-4-14(17)8-11-22-16(13-23)12-20-19(18)22/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3
InChI key
MWTBKTRZPHJQLH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors.
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors. Alcaftadine is antiallergic agent that exhibit anti-inflammatory and mast cell stabilizing effects.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?