Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł 383,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C(/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O)CC1
InChI
1S/C12H15N3O4/c1-13-6-8-14(9-7-13)11(16)4-2-10-3-5-12(19-10)15(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3/b4-2+
InChI key
QKTRIGNWBRHBFV-DUXPYHPUSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells.
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells. NSC59984 depletes a gain of function (GOF p53 mutants. NSC59984 is not cytotoxic against normal cells.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?