Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Aby zapytać o ten produkt SML1623, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
white to beige
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCCC2=CC=CS2
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-20-15-10-12(7-8-14(15)18)11-17-16(19)6-2-4-13-5-3-9-21-13/h3,5,7-10,18H,2,4,6,11H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
HCUVEUVIUAJXRB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MSP-3 is a Transient Receptor Potential Vanilloid Type-1 (TRPV1) channel agonist with antioxidant and neuroprotective activity. MSP-3 activated TRPV1 channels with similar efficacy as compared to capsaicin (EC50 = 870 nM). It protected a keratinocyte cell line from oxidative stress damage with more efficacy than capsaicin and prevented the damage caused by H2O2 in differentiated human neuroblastoma cell lines as well as in rat cortical slices.
TRPV1 agonist protective against oxidative stress
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?