Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84 (G protein-coupled receptor 84). ZQ-16 activates GPR84-mediated calcium mobilization, inhibition of cAMP accumulation, phosphorylation of ERK1/2, receptor desensitization and internalization, and receptor-β-arrestin interaction.
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?