Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1650, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
, off-white to gray and beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
InChI key
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?