Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23F3N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
NCT-503, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(CC3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C20H23F3N4S/c1-14-11-15(2)24-18(12-14)25-19(28)27-9-7-26(8-10-27)13-16-3-5-17(6-4-16)20(21,22)23/h3-6,11-12H,7-10,13H2,1-2H3,(H,24,25,28)
InChI key
PJNSZIQUFLWRLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCT-503 is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), which catalyzes the first, rate-limiting step of glucose-derived serine synthesis. NCT-503 reduced glucose-derived serine production and suppressed the growth of both PHGDH-dependent cancer cells in culture and in xenograft tumors, and caused G1/S cell cycle arrest in MDA-MB-468 cells. NCT-503 reduced the incorporation of one-carbon units from glucose-derived and exogenous serine into nucleotides, which may contribute to its anticancer activity. NCT-503 had an IC50 value of 2.5 μM for PHGDH and was inactive against a panel of other dehydrogenases and minimal cross-reactivity in a panel of 168 G-protein-coupled receptors (GPCRs). NCT-503 was found to be noncompetitive with respect to both 3-PG and NAD+, and exhibit good stability (>98% after 48 hrs in assay buffer) and aqueous solubility.
NCT-503 is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Other Notes
NCT-503 Inactive Control, a structurally similar analog of NCT-503, is available from Sigma. To learn more about and purchase NCT-503 inactive control, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?