Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
678,00 zł
biological source
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Quality Segment
form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
storage condition
protect from light
concentration
1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@]2([C@@H]3O[C@H]4[C@@]([C@]2(C[C@H]3O)C)([C@@H](C(=O)C(=C4)C)O)CO)C1
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL | description 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard | description IRMM®, certified reference material | description certified reference material, 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL |
| form solution (ethanol: 2-propanol 95:5) | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| biological source Fusarium sp. (Fusarium asiaticum) | biological source - | biological source - | biological source - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?