Przejdź do
SML1670
Bifeprunox mesylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-[4-([1,1′-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone mesylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O2 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
34050400
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2=C(N3CCN(CC4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC3)C=CC=C2N1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
ONWKHSGOYGLGPO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic and dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist.
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic. Bifeprunox is a dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist that exhibits 5-HT1A agonist properties.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)