Przejdź do
SML1674
UPCDC30245
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(3-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)phenyl)-N-(2-(4-isopropylpiperazin-1-yl)ethyl)piperidin-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
511,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38FN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
511,70 zł
Cena katalogowa602,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=CC(N3CCC(NCCN4CCN(C(C)C)CC4)CC3)=C2)=C5)C5=C1
InChI key
LZHXZCVDLATFAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97, also called valosine containing protein (VCP). p97 is an integral component of the ubiquitin fusion degradation (UFD) pathway. It plays a role in degradation of misfolded proteins, Golgi membrane reassembly, membrane transport, myofibril assembly, autophagosome maturation, and cell division, and is overexpressed in many tumor types. UPCDC30245 has an IC50 value of 27 nM, and has been shown to bind at the junction between the D1 and D2 domains of p97. UPCDC30245 has been used in cryo-ECM to show how such inhibitor binding prevents the confomational changes necessary for p97 function.
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)