Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18FN3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)C)O)Nc2ncnc3c2ccc(c3)OCc4ccccc4.Cl
InChI
1S/C22H18FN3O2.ClH/c1-14-9-18(23)20(11-21(14)27)26-22-17-8-7-16(10-19(17)24-13-25-22)28-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-11,13,27H,12H2,1H3,(H,24,25,26);1H
InChI key
AVRHWGLIYGJSOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2 with an IC50 value of 2 nM. ZM323881 is selective for VEGFR-2 over VEGFR-1 and other receptor tyrosine kinases including PDGFRβ, FGFR1, EGFR and erbB2. ZM323881 inhibited VEGF-A-induced endothelial cell proliferation with an IC50 value of 8 nM.
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?