Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł 424,15 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2
InChI
1S/C20H24N4O2S2/c21-28(25,26)19-10-8-18(9-11-19)22-20(27)24-15-13-23(14-16-24)12-4-7-17-5-2-1-3-6-17/h1-11H,12-16H2,(H,22,27)(H2,21,25,26)/b7-4+
InChI key
ZUQIFHLBPBLRRM-QPJJXVBHSA-N
Biochem/physiol Actions
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes.
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes. LF3 is a potent and specific antagonist of the interaction between β-catenin and the transcription factor TCF4. LF3 blocks self-renewal of cancer stem cells.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?