Przejdź do
SML1767
Sparstolonin B
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,10-Dihydroxy-3H-pyrano[3,4,5-kl]xanthen-3-one, Sparstolenin B, SsnB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.22
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC2=C1OC3=C4C(C(OC=C42)=O)=C(O)C=C3
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-11-8(5-7)9-6-19-15(18)14-10(17)2-4-12(20-11)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI key
DHSASSJDMAHICE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent TLR2 and TLR4 antagonist that exhibits anti-inflammatory and anti-viral (anti-HIV) properties
Sparstolonin B (SsnB), an isocoumarin isolated from Sparganium stoloniferum and Scirpus yagara, is a potent TLR2 and TLR4 antagonist that exhibits anti-inflammatory and anti-viral (anti-HIV) properties. Sparstolonin B inhibits LPS induced inflammation in 3T3- L1 adipocytes, and reduces the body weight of rats fed with high fat diet. Sparstolonin B mitigates inflammation in nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in mice model.
Sparstolonin B (SsnB) is a polyphenol. It has a structural features similar to xanthone and isocoumarin. SsnB exerts anti-inflammatory properties on mouse and human macrophages. SsnB can significantly reduce hypoxia–reoxygenation-induced inflammation of cardiomyocytes by blocking extracellular signal-regulated protein kinase (ERK1/2) and c-jun N-terminal kinases (JNK) signaling pathways. Thus, SsnB acts as a potent therapeutic for the treatment of myocardial ischemia–reperfusion (MIR) injury.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00155SML2808GF10716083
Iron boride powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
GF10716083
Iron boride
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can IP injections of Sparstolonin B cross the blood-brain barrier into the neuroparenchyma in mice?
    1 answer
    1. This product is not tested for in vivo use. However, a literature review indicates that SsnB can cross the blood-brain barrier.
      Kindly review the following publications:
      Zhong Q, Zhou K, Liang QL, Lin S, Wang YC, Xiong XY, Meng ZY, Zhao T, Zhu WY, Yang YR, Liao MF, Gong QW, Liu L, Xiong A, Hao J, Wang J, Yang QW. Interleukin-23 Secreted by Activated Macrophages Drives γδT Cell Production of Interleukin-17 to Aggravate Secondary Injury After Intracerebral Hemorrhage. J Am Heart Assoc. 2016 Oct 11;5(10):e004340. doi: 10.1161/JAHA.116.004340. PMID: 27729335; PMCID: PMC5121525.
      Wang Y, Jiang S, Xiao J, Liang Q, Tang M. Sparstolonin B improves neurological outcomes following intracerebral hemorrhage in mice. Exp Ther Med. 2018 Jun;15(6):5436-5442. doi: 10.3892/etm.2018.6092. Epub 2018 Apr 24. PMID: 29844805; PMCID: PMC5958797.