Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł 385,90 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł 1547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.78
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
385,90 zł
Cena katalogowa454,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Propacetamol hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI key
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility.
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description Umicore | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?