Przejdź do
SML1785
Landiolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [S-(R*,R*)]-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester hydrochloride, ONO 1101, ONO-1101
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39N3O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](COC(CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2)=O)O1.[H]Cl
InChI
1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
InChI key
DLPGJHSONYLBKP-IKGOIYPNSA-N
Biochem/physiol Actions
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity.
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity. New data shows that landiolol lacks pharmacochaperoning activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1800000BP4921044403
Pindolol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1800000
Pindolol
Atenolol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP492
Atenolol
Atenolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044403
Atenolol
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)