Przejdź do
SML1791
Urolithin A
≥97% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Synonim(y):
3,8-Dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Urolithin A, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(C=CC(O)=C2)=C2C(O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H
InChI key
RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Urolithin A has been used:
  • to test its antileukemic activities on leukemic cell lines by in vitro cell proliferation assay
  • as a mitophagy activator to study the effect of phosphoglycerate mutase 5 (PGAM5) expression on mitophagic cell death during ischemia-reperfusion (I/R) injury
  • to study its inhibitory effect on epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in lung cancer cells via P53-Mdm2-Snail pathway
  • to study its effects on streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy in rats by activating sirtuin 1/silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) signaling
Biochem/physiol Actions
Urolithin A is a natural product with antiproliferative and antioxidant activity.
Urolithin A is a natural product with antiproliferative and antioxidant activity. Urolithin A is formed by metabolism from polyphenols found in some nuts and fruits, particularly pomegranates. Urolithin A has been shown to cross the blood brain barrier, and may have neuroprotective effects against Alzheimer′s Disease.
Urolithin A is the most studied urolithin with anti-inflammatory and anti-obesity properties. It may also prevent the progression of various cancer types including colon, prostate, and bladder cancer by downregulating several oncogenes such as the mammalian target of rapamycin (mTOR) and Kirsten rat sarcoma viral oncogene(K-Ras), upregulating tumor suppressor genes such as p53 and epidermal growth factor receptor (EGFR) in various tumor pathways.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1649
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)