Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
Nazwa produktu
Oxazole yellow, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange-brown
solubility
H2O: 5, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=CC=CC=C2OC1=CC3=CC=[N+](CCC[N+](C)(C)C)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H29N3O.2HI/c1-25-22-12-7-8-13-23(22)28-24(25)18-19-14-16-26(15-9-17-27(2,3)4)21-11-6-5-10-20(19)21;;/h5-8,10-14,16,18H,9,15,17H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
ULHRKLSNHXXJLO-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description suitable for microscopy, mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt | description Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow | description Dye content 95 % |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 5, clear (warmed) | solubility H2O: 0.1 g/10 mL | solubility H2O: soluble, spirit: soluble (23,413-3) | solubility chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?