Przejdź do
SML1794
Tenofovir disoproxil fumarate
≥98% (HPLC), nRTI inhibitor, powder
Synonim(y):
Bis(POC)PMPA fumarate, Bis{[(Isopropoxycarbonyl)oxy]methyl} ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methyl)phosphonate fumarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30N5O10P · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
635.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tenofovir disoproxil fumarate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI key
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Biochem/physiol Actions
Tenofovir disoproxil fumarate is a prodrug of tenofovir, a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI) that causes premature termination of DNA transcription. In a T cell line and primary blood lymphocytes, the antiviral activity of tenofovir disoproxil was shown to be more than 100-fold greater than tenofovir because of its rapid intracellular uptake. Tenofovir disoproxil fumarate has been used alone and in various combinations for the prevention and treatment of HIV/AIDS and chronic hepatitis B infections and is on the World Health Organization′s List of Essential Medicines.
Tenofovir disoproxil fumarate is a prodrug of tenofovir, a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI); anti-retroviral.
Tenofovir disoproxil fumarate (tenofovir DF) is a nucleotide analogue with activity against retroviruses, such as human immunodeficiency virus (HIV)-1, HIV-2 and hepadnaviruses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1643656PHR1957SML1795
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenofovir disoproxil fumarate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Bone,Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)