Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14Br2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1797, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N/N=C/C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1O)CNC2=CC(Br)=C(C)C(Br)=C2
InChI key
KFEPVFJQVOMODD-IFRROFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction.
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction. L67 preferentially targets cancer cell mitochondria resulting in enhanced ROS production and caspase 1-dependent apoptosis. L67 in combination with PARP inhibitors decreases survival rate of therapy resistant breast cancer and leukemia cells.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?