Przejdź do
SML1798
10-Cl-BBQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
10-Chloro-7H-benzo[de]benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinolin-7-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
424,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C2C(C=CC=C23)=CC=C1)N4C3=NC5=C4C=C(Cl)C=C5
InChI
1S/C18H9ClN2O/c19-11-7-8-14-15(9-11)21-17(20-14)12-5-1-3-10-4-2-6-13(16(10)12)18(21)22/h1-9H
InChI key
ZJESJVGSDQOZAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
10-Cl-BBQ is an orally bioavailable, non-toxic benzimidazoisoquinoline derivative that acts as an aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist via directly binding to AhR (IC50  = 2.6 nM in a competitive binding assay) and induces its nuclear translocation. 10-Cl-BBQ is shown to increase CD4+  T-cells that co-express CD25, CTLA-4 and ICOS, as well as several other genes associated with regulatory T cell (Treg) function in a graft versus host response model (GVH, C57BI/6 T cells injected into B6D2F1 host mice). 10-Cl-BBQ displays good pharmacokinetic profile in mice (t1/2 = 2 h, Cmax = 21.5 μg/L, 10 mg/kg, i.p.). Also shown to prevent insulitis in a NOD T1D mouse model which is independent of Fox3 +  Tregs (60 mg/kg, p.o, q.o.d.).
10-Cl-BBQ is an orally bioavailable, non-toxic benzimidazoisoquinoline derivative.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)