Przejdź do
SML1804
AM4113
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12Cl3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=C(N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C(C)C(C(N)=O)=N2)C=C1
InChI key
BBUKVPCUOHFAQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AM4113 is a Cannabinoid CB-1 neutral antagonist.
AM4113 is a Cannabinoid CB-1 neutral antagonist. AM4113 reduced reward and reinstatement of drug-seeking behavior, reducing cue-induced reinstatement in monkeys trained to self-administer cocaine.
AM4113 is a pyrazole-3-carboxamide analog of rimonabant (SR141716A). In rats, it suppresses food-motivated behaviors and food intake, thereby reducing weight gain without inducing nausea. AM4113 has poor oral bioavailability. Therefore, it may not act as an effective appetite suppressant in humans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3376SML3526
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)