Przejdź do
SML1836
β-ODAP
≥98% (HPLC), HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2) inhibitor, powder
Synonim(y):
β-N-Oxalo-L-α,β-diaminopropionic acid, β-N-Oxalyl-L-α,β-diaminopropionate, 3-[(Carboxycarbonyl)amino]-L-alanine, BOAA, Dencichin, Dencichine, Nβ-Oxalylamino-L-alanine, ODAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.13
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-ODAP, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -17 to -23°, c = 0.5 (Solvent: 4N HCl)
color
white to beige
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CNC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C5H8N2O5/c6-2(4(9)10)1-7-3(8)5(11)12/h2H,1,6H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t2-/m0/s1
InChI key
NEEQFPMRODQIKX-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
β-ODAP is a potent inhibitor of HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2) that induces HIF dependent HRE (hypoxia response element) in normoxic conditions. β-ODAP is an analog of glutamic acid present in Lathyrus sativus (grass pea) that activates AMPA receptors. β-ODAP causes neurolathyrism upon prolonged consumption of L. sativus seeds.
β-ODAP is a potent inhibitor of HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD-2).
β-ODAP is considered more neurotoxic than α-ODAP, thus during food processing, its conversion to α isomer is essential. β-ODAP exhibits its neurotoxicity via the activation of metabotropic glutamatergic receptor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1763A992041144
β-Alanine analytical standard
Supelco
41144
β-Alanine
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)