Przejdź do
SML1844
EPI-001
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol, EPI 001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27ClO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
InChI key
HDTYUHNZRYZEEB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EPI-001 is a specific inhibitor of the AR (androgen receptor) without inhibiting PR or GR transcriptional activities.
EPI-001 is a specific inhibitor of the AR (androgen receptor) without inhibiting PR or GR transcriptional activities. EPI-001 selectively interacts with transactivation unit 5 (Tau-5) of the androgen receptor, which is essential for prostate cells to proliferate in the absence of androgens. EPI-001 is active against castration-resistant prostate cancer (CRPC) in xenografts.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)