Przejdź do
SML1880
SPL-334
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-{[2-[(2-Cyanobenzyl)thio]-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidin-3(4H)-yl]methyl}benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15N3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=C(CN2C(SCC3=CC=CC=C3C#N)=NC(C=CS4)=C4C2=O)C=C1)=O
InChI key
UWWSCLNCHCROLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SPL-334 is an inhibitor of S-Nitrosoglutathione reductase (GSNOR), the enzyme responsible for regulating cellular concentrations of S-Nitrosoglutathione (GSNO), which plays a critical role in nitric oxide signaling in the respiratory tract. In a mouse model of allergic airway inflammation, SPL-334 reduced airway hyperreactivity, and in a bleomycin injury model of interstitial lung disease, SPL-334 reduced lung inflammation and fibrosis. Studies for treatment of asthma, idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), and inflammation are ongoing.
SPL-334 is an inhibitor of S-Nitrosoglutathione reductase (GSNOR).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4148
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
color
white to beige
color
-
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)