Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-166-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(C(Cl)Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
InChI key
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mitotane is a selective inhibitor of sterol-Oacyl-transferase 1 (SOAT1), also known as ACAT1, (acyl-coenzyme A cholesterol acyltransferase).
Mitotane is a selective inhibitor of sterol-Oacyl-transferase 1 (SOAT1), also known as ACAT1, (acyl-coenzyme A cholesterol acyltransferase). Mitotane inhibition of SOAT1 in adrenocortical carcinoma cells decreased the formation of cholesteryl esters, which increased free cholesterol levels and caused endoplasmic reticulum (ER) stress, the unfolded protein response, and eventually apoptosis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description PESTANAL®, analytical standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitotane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?