Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
476,00 zł
Nazwa produktu
VH298, ≥98% (HPLC)
ligand
VH298
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C4(CC4)C#N)C(C)(C)C)C
InChI key
NDVQUNZCNAMROD-RZUBCFFCSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications. | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥40 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color amber | color off-white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?