Przejdź do
SML1924
T1AM
≥98% (HPLC), neuromodulator , powder
Synonim(y):
3-Iodothyronamine hydrochloride, 4-[4-(2-Aminoethyl)-2-?iodophenoxy]phenol hydrochloride (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14INO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
T1AM, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(OC2=C(I)C=C(CCN)C=C2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H
InChI key
RVKVVMXTPQCCIX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
T1AM (3-Iodothyronamine) is an endogenous biogenic amine derived from thyroid hormone.
T1AM (3-Iodothyronamine) is an endogenous biogenic amine derived from thyroid hormone. T1AM is a potent agonist of trace amine-associated receptor TAAR1 (TAR1, TA1), a GPCR primarily found in the brain.
3-iodothyronamine (T1AM) is present in vertebrate tissues and the circulatory system. Its physiological effects are the opposite of the thyroid hormone. T1AM acts as a neuromodulator as well as a hormone-like molecule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA055614ENAH9C3CDD21
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)