Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[N+]([O-])CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2
InChI key
OHZDCJJHWPHZJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling.
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling. GAT211 was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT211 caused a CB1-dependent suppression of paclitaxel-induced mechanical and cold allodynia with no sign of tolerance over 19 days of administration.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?