Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC(Cl)=CC=C1)NC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H14Cl2N2O/c16-12-4-6-14(7-5-12)19-15(20)18-9-8-11-2-1-3-13(17)10-11/h1-7,10H,8-9H2,(H2,18,19,20)
InChI key
PPKIPROVSKBYAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A blood brain barrier permeable, potent and selective negative allosteric modulator (NAM) of the cannabinoid CB1 receptor.
RTICBM-189 is a blood brain barrier permeable, potent and selective negative allosteric modulator (NAM) of the cannabinoid CB1 receptor. RTICBM-189 selectively attenuates reinstatement of the cocaine-seeking behavior in rats (10 mg/kg, i.p.).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -65 to -96°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to brown | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?