Przejdź do
SML2011
Ciclopirox
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone, HOE 296b, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
InChI key
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ciclopirox is an antifungal and cell-permeable iron-chelating agent. It has been found to inhibit multiple enzymes and signaling pathways including prolyl hydroxylase 2 (PHD2), eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A), Wnt/β-catenin, hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1 α)/vascular endothelial growth factor (VEGF), vascular endothelial growth factor receptor 3 (VEGFR-3), mammalian target of rapamycin (mTOR), and cyclin dependent kinases (CDKs). Ciclopirox has been shown to have anti-viral and anticancer activity in addition to its antifungal activity. Ciclopirox has also been shown to counteract glucotoxicity in diabetic mice in a p21-dependent manner.
Ciclopirox is a chemical compound belonging to the class of hydroxypyridones. It is found active against dermatophytes, yeasts, molds, some bacterias and also azole-resistant Candida species. Unlike other antifungal agents that act for ergosterol inhibition, ciclopirox has a different action. It targets metal-dependent enzymes, which degrades fungal cell peroxides. This unique action of ciclopirox provides less chance for resistance in pathogenic fungi. This compound is used in topical formulations specifically for nails and skin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1134018Y0000040PHR1920
Ciclopirox United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134018
Ciclopirox
Ciclopirox European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000040
Ciclopirox
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciclopirox
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)