Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21BrN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
1S/C17H21BrN4O/c1-21-10-13(12-6-4-3-5-7-12)8-14(11-21)20-15-9-19-22(2)17(23)16(15)18/h3-7,9,13-14,20H,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
VZAFGXCWAWRULT-UONOGXRCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![potassium ({1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}methyl)trifluoroboranuide](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/9/9/3548949499_w290.png)