Przejdź do
SML2045
R-IMPP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
358,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
358,70 zł
Cena katalogowa422,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1)N([C@H]2CNCCC2)C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3.[H]Cl
InChI
1S/C24H27N3O2.ClH/c1-29-21-11-8-18(9-12-21)10-13-23(28)27(20-6-4-15-25-17-20)24-22-7-3-2-5-19(22)14-16-26-24;/h2-3,5,7-9,11-12,14,16,20,25H,4,6,10,13,15,17H2,1H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI key
OSIRDWNTKGVIOE-VEIFNGETSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of PCSK9 secretion
R-IMPP is a potent and selective inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) secretion that stimulates uptake of LDL-C in hepatoma cells by increasing LDL-R levels, without altering levels of secreted transferrin. R-IMPP binds selectively to human ribosomes and causes transcript-dependent inhibition of PCSK9 translation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1138I2909SML1923
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to light brown
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)