Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
775,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=CC2=C1C(N3C[C@H](C(C=C4)=CC=C4N5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)[C@@H](N(C)C)C3)CC2
InChI
1S/C26H35FN4O2S/c1-28(2)25-18-30(24-12-9-20-5-4-6-23(27)26(20)24)17-22(25)19-7-10-21(11-8-19)29-13-15-31(16-14-29)34(3,32)33/h4-8,10-11,22,24-25H,9,12-18H2,1-3H3/t22-,24?,25+/m1/s1
InChI key
REVJNSVNICWODC-KIDMSAQOSA-N
Biochem/physiol Actions
A-395N is the negative control for the active enantiomer, A-395. A-395N is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?