Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -59 to -69°, c = 1.0 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1O[C@@]2(CN1)CN3CCC2CC3.Cl
InChI
1S/C9H14N2O2.ClH/c12-8-10-5-9(13-8)6-11-3-1-7(9)2-4-11;/h7H,1-6H2,(H,10,12);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
XGLBLUBBDSJBIU-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
AR-R17779 is a nicotinic acetylcholine receptor alpha7 full agonist that targets α7 nAChR with high affinity (Ki = 92 nM/rat α7 against 5 nM α-BTX vs.16 μM/rat α4β2 against 3 nM (-)-nicotine) and selectivity (EC50 = 6.2/10/12.7 μM using human/rat/monkey α7 nAChR-Xenopus oocyte by whole cell voltage clamp, no antagonistic activity against acetylcholine using human α4β2-, α3β4-, α3β2-, α3β2α5-expressing oocytes or antagonistic activity against 5-HT using rat 5HT3a-exxpressing oocytes). AR-R17779 exhibits cognition-improving efficacy in rats (1-20 mg/kg s.c) and mice (1-20 mg/kg i.p.) in vivo and is widely employed for studying other α7 nAChR-dependent physiological functions.
Selective high affinity nicotinic acetylcholine receptor alpha7 (α7 nAChR) full agonist with in vivo cognition-improving efficacy.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?